Key Documents
66181
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl N-methylcarbamate
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
MIC substitute, Methyl isocyanate substitute
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.14
Numéro Beilstein :
1531863
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
N-Succinimidyl N-methylcarbamate, ≥97.0% (N)
Pureté
≥97.0% (N)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
imide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8N2O4/c1-7-6(11)12-8-4(9)2-3-5(8)10/h2-3H2,1H3,(H,7,11)
Clé InChI
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Safe and crystalline chemical equivalent of the toxic methyl isocyanate, MIC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
K. Takeda et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4569-4569 (1983)
J Martinez et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(2), 178-182 (1982-02-01)
A practical and convenient method for synthesizing antitumor compounds, N-alkyl-N-nitrosoureas, regioselectively nitrosated on the nitrogen atom bearing the alkyl group is proposed. N-Alkyl-N-nitrosocarbamates are interesting intermediates in these syntheses and yield, by reaction with amino compounds, the regioselectively nitrosated N-alkyl-N-nitrosoureas.