Principaux documents
660337
Sigma-Aldrich
2,6-Di(tert-butyl-1-d1)-4-methyl-d3-phenol-3,5-d2 (BHT)
97 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15D7H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Pureté isotopique
97 atom % D
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[2H]CC(C)(C)c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)C(C)(C)C[2H])C([2H])([2H])[2H]
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable