Key Documents
389390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-fluoroacetophenone
97%
Synonyme(s) :
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4COCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
150 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges