Key Documents
649171
Sigma-Aldrich
Poly(2-propylacrylic acid)
average Mn 20,000-80,000
Synonyme(s) :
2-Propylacrylic acid homopolymer
About This Item
Formule linéaire :
(C6H10O2)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 20,000-80,000
Température de stockage
2-8°C
Application
pH-sensitive polymer for drug delivery.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable