Key Documents
647659
Sigma-Aldrich
Acetophenone oxime
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
118-120 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
55-60 °C (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
oxime
phenyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C\C(=N/O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10H,1H3/b9-7+
Clé InChI
JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Tomasz Kosmalski et al.
ChemistryOpen, 7(7), 551-557 (2018-08-02)
In this study, we present a convenient method for the synthesis of oxime ethers by reacting oximes with various chlorides (alkyl, functionalized alkyl, and benzyl) and with the subsequent use of a super base-pulverized potassium hydroxide in DMSO. The reactions
Rajkumar Kore et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(23), 7795-7803 (2018-06-01)
Two solids of differing Lewis acidities, triethylammonium tetrachlorozincate ([HN222]2[ZnCl4]) and AlCl3, have been combined across 0.1 to 0.9 mole fractions (with respect to [HN222]2[ZnCl4]), and homogeneous solid double salts or mixed metal [HN222]2x[(1 - x)AlCl3 + xZnCl4] double salt ionic