641022
2-Mercaptoethylamine, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 0.6-1.1 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Forme
solid
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Ampleur du marquage
0.6-1.1 mmol/g loading
Taille des particules
70-90 mesh
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Scavenges benzyl and allyl halides and ketones.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Tetrahedron Letters, 41, 5329-5329 (2000)