Principaux documents
635871
Sigma-Aldrich
PAMAM-succinamic acid dendrimer, 1,4-diaminobutane core, generation 4 solution
10 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PAMAM-G4-COOH
About This Item
Formule linéaire :
[NH2(CH2)4NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCOCH2CH2COOH)64
Poids moléculaire :
20646.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
succinamic acid surface groups
Forme
solution
Poids mol.
generation 4
Caractéristiques
core type 1,4-diaminobutane core (4-carbon core)
Concentration
10 wt. % in H2O
Nb de groupes de surface
64
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
Contains 64 surface succinamic acid groups.
Unlike the cationic amine surface functionalized dendrimers, succinamic acid functional dendrimers offer the researcher anionic surface groups, typical carboxylic acid reactivity and the potential to make carboxylate salts for a variety of reaction capabilities.
Conditionnement
unit weight includes solvent
Informations légales
Licensed for research use only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable