383384
5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
126-128 °C/28 mmHg (lit.)
Pf
54-56 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
XTGCUDZCCIRWHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 6-chloro-2-methyl-4H-chrome-4-one
- 1-(2-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2,4-pentadien-1-ones
- 1-(2-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2,4-pentadien-1-ones
- 2-styrenyl allyl ether
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable