630373
3-Acetoxyphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Concentration
0.5 M in THF
Impuretés
1-3% inorganic chloride
pb
65 °C
Densité
1.018 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Oc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C8H7O2.HI.Zn/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8;;/h2-3,5-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WPGDROJXIKSGCR-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup