Principaux documents
616672
Sigma-Aldrich
DL-Glyceric-2,3,3-d3 acid calcium salt dihydrate
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(HOCD2CD(OH)CO2)2Ca•2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O.O.[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/i2*1D2,2D;;;
Clé InChI
OKEVQKKVYQHNFW-NJEQVFLESA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable