615390
2-Ketoglutaric acid-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
α-Ketoglutaric acid-d6
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
114-117 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]OC(=O)C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2/hD2
Clé InChI
KPGXRSRHYNQIFN-DTDGFSOZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable