Principaux documents
616613
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid-d7
97 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Pyroglutamic acid-d7
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5D7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
155-162 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C1([2H])N([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2,3D/hD2
Clé InChI
ODHCTXKNWHHXJC-TWXCJZACSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable