Key Documents
616443
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodiethan-d8-olamine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
N-Nitrosobis(2-hydroxyethyl)-d8-amine
About This Item
Formule linéaire :
ONN(CD2CD2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
YFCDLVPYFMHRQZ-SVYQBANQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
52.9 °F
Point d'éclair (°C)
11.6 °C