616311
N-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
138 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2
Clé InChI
PVOAHINGSUIXLS-UDCOFZOWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup