612871
Potassium fluoride solution
NMR reference standard, 0.2 M in water, D2O 10 % (99.9 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
D2O, 10% (99.9 atom % D)
Concentration
0.2 M in water
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
8 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Quantité
Each pack contains 10 tubes.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable