229814
Potassium fluoride
≥99.97% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.97% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
858 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable