Key Documents
609064
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(amino-15N)
99 atom % 15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H1215NNO2
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 15N
Activité optique
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2][C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-ZNXOOWLZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable