Principaux documents
604801
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2]N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-JRGPAWSWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1