Principaux documents
608637
Sigma-Aldrich
Benzene-13C6,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
13C6D6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
1.007 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-PCEJJIFQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C