Key Documents
605735
Sigma-Aldrich
Linoleic acid-13C18
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
9-cis,12-cis-Linoleic acid-13C18, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid-13C18, 13C Labeled linoleic acid, 13C Labeled telfairic acid
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)413CH=13CH13CH213CH=13CH(13CH2)713CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
229-230 °C/16 mmHg
Pf
-5 °C
Densité
0.957 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+18
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-AZEGGMGZSA-N
Application
This product may be used as an analytical standard.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable