Principaux documents
570737
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-15N2,d10
98 atom % D, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
L-Glutamine-ul-15N,d
About This Item
Formule linéaire :
D215NCO(CD2)2CD(15ND2)CO2D
Poids moléculaire :
158.19
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)[C@]([2H])([15N]([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)[15N]([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1/i1D2,2D2,3D,6+1,7+1/hD5
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-ZUGGXKPMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable