Principaux documents
607517
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-1-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CD313COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.51
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
Point d'ébullition
52 °C (lit.)
Pf
-112 °C (lit.)
Densité
1.160 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3,2+1
Clé InChI
WETWJCDKMRHUPV-HZPPXAECSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C