299073
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.4 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Pureté
99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.37 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-KQORAOOSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup