Key Documents
749079
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
cis-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elainic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-TWKVKCSCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1