Key Documents
605204
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-2-13C, L-Phenylalanine-2-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH213CH(NH-Boc)CO2H
Poids moléculaire :
266.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
85-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i11+1
Clé InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-LAGVNOJESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable