Principaux documents
604526
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Br13CH213CH213CH=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
98-100 °C (lit.)
Densité
1.369 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
Br[13CH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clé InChI
DMAYBPBPEUFIHJ-JCDJMFQYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup