Principaux documents
604275
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodobenzoate-(ring-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
I13C6H4-CO2CH3
Poids moléculaire :
268.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
112-116 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
DYUWQWMXZHDZOR-WBJZHHNVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves