Key Documents
517879
Sigma-Aldrich
trans-Chalcone-d12
98 atom % D
Synonyme(s) :
benzylideneacetophenone-d12
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD=CDCOC6D5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Point d'ébullition
208 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
55-57 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(=O)c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C15H12O/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-12H/b12-11+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
Clé InChI
DQFBYFPFKXHELB-KVFDGITRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable