Key Documents
601403
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li chloride
95 atom % 6Li, 99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
6LiCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Pf
605 °C (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
[6Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1/i;1-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-HCMAANCNSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable