Key Documents
473111
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 carbonate
95 atom % 6Li
Synonyme(s) :
Carbolithium-6, Carbonic acid lithium-6 salt, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Formule linéaire :
6Li2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
720 °C (lit.)
Changement de masse
M-2
Chaîne SMILES 
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
Clé InChI
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable