600229
Helium-3He
99.95 atom %, 99.999% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99.95 atom %
Pureté
99.999% (CP)
Forme
gas
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES
[3He]
InChI
1S/He/i1-1
Clé InChI
SWQJXJOGLNCZEY-BJUDXGSMSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable