Key Documents
600040
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Propyl bromide-13C3
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CH213CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
71 °C (lit.)
Pf
-110 °C (lit.)
Densité
1.386 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup