59470
5,6-O-Isopropylidene-L-gulonic acid γ-lactone
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Activité optique
[α]20/D +62±2°, c = 1% in H2O
Pf
166-170 °C
Chaîne SMILES
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7+/m0/s1
Clé InChI
JNTPPVKRHGNFKM-BNHYGAARSA-N
Autres remarques
Starting material for the synthesis of an array of compounds modified in the positions 2 and 3; synthesis of isopropylidene-L-glyceraldehyde
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Organic Syntheses, 72, 1-1 (1995)
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
Rec. Trav. Chim., 104, 266-266 (1985)