Key Documents
588458
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-bromoacrylate
95%
Synonyme(s) :
α-Bromo-tert-butyl acrylate
About This Item
Formule linéaire :
CH2C(Br)CO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
80-85 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]\C([H])=C(/Br)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4/h1H2,2-4H3
Clé InChI
GWIIOMWMVVSZJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter