552348
2-Carboxyethyl acrylate
contains 900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
β-(Acryloyloxy)propionic acid, β-Carboxyethyl acrylate, 3-(Acryloyloxy)propionic acid, 3-Acryloyloxypropanoic acid, Acrylic acid 2-carboxyethyl ester, Acrylic acid dimer
About This Item
Produits recommandés
Contient
900-1100 ppm MEHQ as inhibitor
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
pH
2.95 (10 wt. % in H2O)
Point d'ébullition
103 °C/19 mmHg (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-6(9)10-4-3-5(7)8/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
Clé InChI
CYUZOYPRAQASLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter