588318
1-Bromododecane-12,12,12-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Lauryl bromide-12,12,12-d3
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Point d'ébullition
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
-11--9 °C (lit.)
Densité
1.050 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCBr)[2H]
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup