586811
1-(3-Aminophenyl)acetylene-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
3-(ethynyl-2)Benzenamine-13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
Nc1cccc(c1)C#[13CH]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2/i1+1
Clé InChI
NNKQLUVBPJEUOR-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter