586668
Adamantane-d16
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Pf
209-212 °C (subl.) (lit.)
Changement de masse
M+16
Chaîne SMILES
[2H]C1([2H])C2([2H])C([2H])([2H])C3([2H])C([2H])([2H])C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C2([2H])[2H])C3([2H])[2H]
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D,8D,9D,10D
Clé InChI
ORILYTVJVMAKLC-IHRGUYRUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable