Key Documents
616869
Sigma-Aldrich
Cyclooctane-d16
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C8D16
Poids moléculaire :
128.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
151 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+16
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Clé InChI
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28.00 °C - closed cup