586358
Ethyl(benzene-d5)
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
136 °C (lit.)
Densité
0.908 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-DKFMXDSJSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
hearing organs
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup