586072
Dodecylamine-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
Laurylamine-15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
247-249 °C
Pf
27-29 °C (lit.)
Densité
0.810 g/mL
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[15NH2]
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3/i13+1
Clé InChI
JRBPAEWTRLWTQC-KCKQSJSWSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup