579033
Méthacrylate de jaune dispersable 7
95%
Synonyme(s) :
[2-methyl-4-[(4-phenyldiazenylphenyl)diazenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
132.7-135.8 °C (lit.)
λmax
364 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1C)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C23H20N4O2/c1-16(2)23(28)29-22-14-13-21(15-17(22)3)27-26-20-11-9-19(10-12-20)25-24-18-7-5-4-6-8-18/h4-15H,1H2,2-3H3/b25-24+,27-26+
Clé InChI
NLSOMFRHHRRNDW-JQRDNDPDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthèse et caractérisation de copolymères photoactifs thermoréactifs fonctionnels : cette étude explore la synthèse d'un copolymère photoactif à l'aide de méthacrylate de Disperse Yellow 7, centrée sur les propriétés thermiques et photoluminescentes du composé. Ces travaux de recherche visent à étoffer les applications de ces matériaux dans les textiles réactifs et intelligents (K Meenu, DS Bag, 2023).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable