Produits photoniques et optiques
La photonique est une technologie qui utilise les photons d'énergie rayonnante (comme la lumière visible ou les faisceaux infrarouges) pour transmettre des données, au lieu d'utiliser des électrons. Par rapport à l'électronique conventionnelle, la photonique présente de nombreux avantages pour les technologies de traitement des informations et des images, notamment de plus grandes largeurs de bandes, des taux de réponse plus rapides et moins de bruit provenant de champs électromagnétiques parasites. Le traitement optique non linéaire (NLO) joue un rôle essentiel dans les applications de photonique, grâce à sa capacité à changer les propriétés de la lumière, comme la fréquence, la phase, l'amplitude ou les caractéristiques de transmission lorsque la lumière passe au travers d'un milieu actif en NLO.
Parmi nos produits photoniques et optiques, nous proposons un large éventail de colorants [laser, infrarouge (IR), chimiluminescents, phtalocyanines/porphyrines, photochromes et thermochromes), ainsi que des produits optiques non linéaires (NLO), photoluminescents et de contrôle d'indice de réfraction. Éclairez vos recherches dans les technologies de gestion de la lumière et des écrans grâce à notre offre complète de produits :
Produits d'optique non linéaire (NLO) organiques
Nous proposons une large gamme de NLO organiques, notamment des chromophores, intermédiaires, monomères NLO et polymères NLO, offrant une réponse de rapidité supérieure, une haute clarté optique et une susceptibilité du troisième ordre de plus grande magnitude. Pour qu'un produit ait une activité NLO, il ne doit pas être symétrique par rapport au centre. Dans les produits NLO à base de polymères, le chromophore NLO peut être incorporé dans une matrice polymère soit comme "client" (dans un système chimique hôte-invité) ou comme constituant intégral, greffé de façon covalente sur une chaîne polymère, ou encore co-polymérisé sur le squelette polymère lui-même. Nos polymères NLO à liaisons covalentes peuvent améliorer considérablement la stabilité des chromophores NLO dans vos applications.
Produits de type guide d'ondes
L'indice de réfraction est d'importance critique pour les applications comme les guides d'ondes optiques, les écrans LCD et les revêtements antireflets, ainsi que les dispositifs ophtalmiques. Les produits à base de polymère d'indice de réfraction faible et élevé sont légers, plus faciles à traiter et peu sensibles au stress mécanique par rapport à leurs équivalents inorganiques. Nous proposons une gamme complète de polymères à indice de réfraction élevé à base de monomères aromatiques et aromatiques bromés, ainsi que de polymères à indice de réfraction faible à base de monomères fluorés.
Colorants du type proche infrarouge
Nos colorants émettant des infrarouges proches TokeOni et seMpai sont idéaux pour la bio-imagerie non invasive des tissus profonds chez les petits animaux. Ils produisent des émissions infrarouges proches avec un pic à 677 nm, pouvant pénétrer la plupart des tissus et corps animaux, ce qui permet d'obtenir une bien meilleure sensibilité par rapport à la D-luciférine dans le système classique de la luciférase de luciole (Fluc)/D-luciférine.
Par rapport à la D-luciférine, TokeOni et seMpai présentent les avantages suivants :
- Une meilleure solubilité dans l'eau
- Une émission de lumière à ondes plus longues
- Une capacité à traverser la barrière hémato-encéphalique
- Une augmentation du signal d'un facteur 5,2
- Une stabilité chimique élevée
- Une faible toxicité
Lorsqu'ils sont associés aux enzymes optimales, les systèmes AkaBLI reposant sur TokeOni permettent d'obtenir une intensité lumineuse 40 fois plus élevée in vitro et de 100 à 1000 fois plus élevée in vivo que les systèmes conventionnels à base de D-luciférine/Fluc. Cela permet la visualisation non invasive de cellules isolées en profondeur dans des animaux bougeant librement, et cette méthode s'est avérée encore efficace une année après l'injection.
Ressources produits apparentées
- Article: Photonic Optical Materials Tutorial
Organic nonlinear optics have evolved since 1970, driven by Davydov's SHG discovery, focusing on acentric structures for second-order nonlinearity.
- Article: TokeOni: Properties and Applications
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
- Article: TokeOni Analog - seMpai: Properties and Applications
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.