Principaux documents
576891
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(cyclohexane-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
Synonyme(s) :
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D10H4N2
Poids moléculaire :
124.25
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Composition
(cis/trans mixture)
Point d'ébullition
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.011 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
Clé InChI
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable