Key Documents
572659
Sigma-Aldrich
Germanium(II) bromide
97%
Synonyme(s) :
Dibromogermylene, Germanium dibromide
About This Item
Formule linéaire :
GeBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: germanium
Pf
120-125 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[GeH2]Br
InChI
1S/Br2GeH2/c1-3-2/h3H2
Clé InChI
JPSUHKQGIXBUKX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Germanium speciation in experimental and natural sphalerite: The research tests the impact of different oxidation states of germanium, including Ge(II) bromide, on the enrichment processes in hydrothermal Zn-Pb ores (Liu et al., 2023).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges