566802
Toluene-4-sulfonic acid dibenzyl-α-ylidenehydrazone
97%
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonic acid (1,2-diphenylethylidene)hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
139-143 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydrazide
phenyl
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(/Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20N2O2S/c1-17-12-14-20(15-13-17)26(24,25)23-22-21(19-10-6-3-7-11-19)16-18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23H,16H2,1H3/b22-21+
Clé InChI
INMYHVHTZKDKDK-QURGRASLSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable