Key Documents
566713
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde
98%
Synonyme(s) :
2,5-Bis(octyloxy)benzene-1,4-dialdehyde, 2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde, 2,5-Dioctyloxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde, 2,5-Dioctyloxyterephthalaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CHO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
76-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCCCC)c(cc1OCCCCCCCC)C([H])=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16H2,1-2H3
Clé InChI
HBPJKNOOUOGSOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomeric precursor for cyano-PPV light-emitting polymer.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1