Key Documents
563439
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
97%
Synonyme(s) :
[4-(Trifluoromethyl)phenyl](trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4CF3C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4760 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
FHGNUAFFHLVAJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup