Key Documents
553743
Sigma-Aldrich
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone
96%
Synonyme(s) :
3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
84-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone (2-azaspiro[4.5]decan-3-one, gabapentin-lactam) is a degradation product of gabapentin.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Annalisa Cutrignelli et al.
International journal of pharmaceutics, 332(1-2), 98-106 (2006-10-31)
The aim of this study was to gain insights into the role played by some excipients on the stability of gabapentin 1 and baclofen 2 which can undergo degradation giving rise to the corresponding lactams 2-azaspiro[4.5]decan-3-one 3 and 4-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidone 4