237817
D-(−)-Pantolactone
99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (R)-(−)-Pantolactone, Pantoic acid γ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O
Point d'ébullition
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
91 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Catégories apparentées
Application
It can be used as a chiral starting material to synthesize:
- An insect sex pheromone named 1S,2S,3R-1-acetoxymethyl-2,3,4,4-tetrameth-ylcyclopentane.
- (-)-Enantiomer of (R)-8-hydroxy-4,7,7-trimethyl-7,8-dihydrocyclopenta[e]isoindole-1,3(2H,6H)-dione, a norsesquiterpene alkaloid.
- A bicyclic diterpene named isofregenedadiol.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable